Alle Fotos(1)
Wichtige Dokumente
528323
4-[N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-amino]-2-methylbenzaldehyd
95%
Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)(C2H5)NC6H3(CH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
47-52 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CCO)c1ccc(C=O)c(C)c1
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Die passende Version wird nicht angezeigt?
Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..
Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.