Merck
528188
Sigma-Aldrich
Poly-(ethylenglykol)-dimesylat
Synonym(e):
PEG-Mesylat
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
51.8-53.3 °C (lit.)
SMILES String
OCCO.COS(O)(=O)=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)