Merck
527831
Sigma-Aldrich
4-Methoxyisophthalonitril
97%
Synonym(e):
(2,4-Dicyanomethoxybenzol)
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3(CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
205-209 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1C#N)C#N
InChI
1S/C9H6N2O/c1-12-9-3-2-7(5-10)4-8(9)6-11/h2-4H,1H3
InChIKey
FKYJRTADEPVQIT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)