Wichtige Dokumente
526916
4-Fluor-3-nitrobenzylalkohol
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(NO2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
39-44 °C (lit.)
SMILES String
OCc1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
InChIKey
MKWJZTFMDWSRIH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol can be prepared from the reaction between borane (in THF) and 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid (in THF) at 0°C.
Anwendung
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol may be used in the synthesis of 4-fluoro-3-nitrobenzyl chloride.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Experimentally induced phenylketonuria. II. Potential inhibitors of phenylalanine hydroxylase.
J I DeGraw et al.
Journal of medicinal chemistry, 11(2), 225-227 (1968-03-01)