526452
2,4,5-Trimethylbenzaldehyd
90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Verunreinigungen
7% 5-bromo-1,2,4-trimethylbenzene
mp (Schmelzpunkt)
41-46 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(C)c(C)cc1C
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-9(3)10(6-11)5-8(7)2/h4-6H,1-3H3
InChIKey
LROJZZICACKNJL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup