525987
N,N,5-Trimethylfurfurylamin
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
Dichte
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)Cc1ccc(C)o1
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)