Merck
525707
Sigma-Aldrich
Ammoniumfluoroniobat
99.99%
Synonym(e):
Ammonium-Tetrafluorooxoniobat(1)-Heptafluoroniobat(2) (5:1:2), Ammonium-heptafluoroniobat Tetrafluorooxoniobat (5:2:1)
About This Item
Lineare Formel:
5[NH4+] [Nb(O)F42NbF72-]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
726.88
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.99%
Form
powder
SMILES String
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].F[Nb-](F)(F)(F)=O.F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F.F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/18FH.5H3N.3Nb.O/h18*1H;5*1H3;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+3;2*+5;/p-13
InChIKey
ZWFVPLLPUJJSDU-UHFFFAOYSA-A
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)