Merck
525375
Sigma-Aldrich
3-(Trifluormethylthio)-phenylisothiocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3SC6H4NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.586 (lit.)
bp
230-244 °C (lit.)
Dichte
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)Sc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H4F3NS2/c9-8(10,11)14-7-3-1-2-6(4-7)12-5-13/h1-4H
InChIKey
ZVMPEUKZYDFXQN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isothiocyanate is an isothiocyanate derivative.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)