Wichtige Dokumente
520926
Cäsiummetavanadat
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: vanadium
Verunreinigungen
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
[Cs+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/Cs.3O.V/q+1;;;-1;
InChIKey
SZIZYHNGMIYCQE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)