Merck
520071
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-(tert-butyldimethylsilyl)serinol
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
32-37 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H31NO4Si/c1-13(2,3)19-12(17)15-11(9-16)10-18-20(7,8)14(4,5)6/h11,16H,9-10H2,1-8H3,(H,15,17)/t11-/m1/s1
InChIKey
OKOFEVZCVGPZCQ-LLVKDONJSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)