Merck
519170
Sigma-Aldrich
Indiumantimonid
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
InSb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
solid
SMILES String
[In]#[Sb]
InChI
1S/In.Sb
InChIKey
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)