Wichtige Dokumente
518220
Magnesiumbromid Hexahydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Magnesiumdibromid-Hexahydrat
About This Item
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Dichte
2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)