Merck
518026
Sigma-Aldrich
Lithiumsalicylat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Salicylsäure Lithiumsalz
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4CO2Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.05
Beilstein:
3732791
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.99% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Li/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
PSBOOKLOXQFNPZ-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)