Merck
517445
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethylferrocen
98%
About This Item
Lineare Formel:
Fe(C5H4C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.58 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Fe/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChIKey
GKKLDIHVIQZCPZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 26 Iron
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)