Merck
517046
Sigma-Aldrich
Barium-tetrahydrofurfuryloxid -Lösung
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18BaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
core: barium
Konzentration
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
Brechungsindex
n20/D 1.445
bp
96-97 °C
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES String
C1COC(C1)CO[Ba]OCC2CCCO2
InChI
1S/2C5H9O2.Ba/c2*6-4-5-2-1-3-7-5;/h2*5H,1-4H2;/q2*-1;+2
InChIKey
VBEQCQIOINUXIG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18.3 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)