Merck
517038
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-tetrahydrofurfuryloxid -Lösung
50 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and isopropanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H36O8Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
50 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and isopropanol
Brechungsindex
n20/D 1.493
bp
178 °C
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES String
C1COC(C1)CO[Ti](OCC2CCCO2)(OCC3CCCO3)OCC4CCCO4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)