Merck
513687
Sigma-Aldrich
4-Brom-1-butylborsäurecatecholester
96%
Synonym(e):
2-(4-Brombutyl)-1,3,2-benzodioxaborol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12BBrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCCCCb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H12BBrO2/c12-8-4-3-7-11-13-9-5-1-2-6-10(9)14-11/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChIKey
OCRCQJNMXARNMQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)