Merck
513105
Sigma-Aldrich
3-Bromchromon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
94-98 °C (lit.)
SMILES String
BrC1=COc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-7-5-12-8-4-2-1-3-6(8)9(7)11/h1-5H
InChIKey
IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)