Merck
512524
Sigma-Aldrich
Bis(-ethylcyclopentadienyl)-cobalt(III)-hexafluorophosphat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18CoF6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
148-151 °C (lit.)
SMILES String
[Co+].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)