Merck
512257
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
HCOC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
154-157 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(C=O)cc1B(O)O
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges