Wichtige Dokumente
512052
4-Brom-2,6-difluorphenylisocyanat
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc(Br)cc(F)c1N=C=O
InChI
1S/C7H2BrF2NO/c8-4-1-5(9)7(11-3-12)6(10)2-4/h1-2H
InChIKey
LSGXEWZVHIBWPQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)