Merck
511773
Sigma-Aldrich
sec.-Butylisocyanat
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(CH3)NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
1.87 psi ( 20 °C)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)N=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-3-5(2)6-4-7/h5H,3H2,1-2H3
InChIKey
DUUSMHZSZWMNCB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
38.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
3.33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)