Wichtige Dokumente
511536
5-Fluor-2-methylindol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8FN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
98-101 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8FN/c1-6-4-7-5-8(10)2-3-9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChIKey
JJIUISYYTFDATN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Fluoro-2-methylindole (5-Fluoro-2-methyl-1H-indole) is a 5-substituted-2-methyl-1H-indole.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?