Merck
511226
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl-cyclopentadienyl-hydridomolybdän
Synonym(e):
Tricarbonyl(cyclopentadienyl)hydridomolybdenum(I)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6MoO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.07
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
[MoH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)