498726
1-Propylbutylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
4-Heptylzinkbromid
About This Item
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC(CCC)[Zn]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Zn/c1-3-5-7-6-4-2;;/h7H,3-6H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
GQRLCMWPERMSRC-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup