Wichtige Dokumente
498327
2-Fluoracetessigsäure-ethylester
Synonym(e):
2-Fluor-3-oxobutansäure-ethylester, Ethyl-2-fluor-3-oxobutanoat, Ethyl-2-fluor-3-oxobutyrat, NSC 24563
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
Dichte
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(F)C(C)=O
InChI
1S/C6H9FO3/c1-3-10-6(9)5(7)4(2)8/h5H,3H2,1-2H3
InChIKey
SHTFQLHOTAJQRJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- δ-keto-β-hydroxy-α-fluoro esters
- fluorinated [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-ones
- fluorinated [1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazin-4(1H)-ones
- 4-fluorofarnesol
- Michael addition-induced cyclization reaction
- Asymmetric Mannich reaction
- Enantioselective organocatalytic conjugate addition
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?