Wichtige Dokumente
498173
4-O-Acetyl-3,6-di-O-(tert-butyldiphenylsilyl)-D-galactal
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
108-112 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](CO[Si](c2ccccc2)(c3ccccc3)C(C)(C)C)OC=C[C@H]1O[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)C(C)(C)C
InChI
1S/C40H48O5Si2/c1-31(41)44-38-36(45-47(40(5,6)7,34-24-16-10-17-25-34)35-26-18-11-19-27-35)28-29-42-37(38)30-43-46(39(2,3)4,32-20-12-8-13-21-32)33-22-14-9-15-23-33/h8-29,36-38H,30H2,1-7H3/t36-,37-,38-/m1/s1
InChIKey
ZMHSQCDYRJMLIO-UJTUJTOWSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)