Merck
498165
Sigma-Aldrich
4-O-Acetyl-3,6-di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-galactal
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H40O5Si2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.70
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]22/D −41°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
56-59 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)OC=C[C@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)