Merck
497983
Sigma-Aldrich
3,6-Di-O-benzoyl-D-galactal
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.35
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]22/D −104°, c = 1.1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
122-124 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H]1[C@@H](COC(=O)c2ccccc2)OC=C[C@H]1OC(=O)c3ccccc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)