Merck
497800
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-methylphenylzinkiodid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(CH3)ZnI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Konzentration
0.5 M in THF
Verunreinigungen
1-3% inorganic chloride
Dichte
1.026 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc([Zn]I)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl.HI.Zn/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
WFTAKZWHWNEKJV-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup