Wichtige Dokumente
496979
4-O-Benzyl-L-rhamnal
98%
Synonym(e):
4-O-Benzyl-6-deoxy-L-glucal
About This Item
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D −9°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
111-113 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1OC=C[C@H](O)[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c1-10-13(12(14)7-8-15-10)16-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12-14H,9H2,1H3/t10-,12-,13-/m0/s1
InChIKey
ZPIBWTYMFFSTBY-DRZSPHRISA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)