496898
1-Benzyl-2-piperidon
≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.553 (lit.)
bp
147 °C/0.125 mmHg (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO/c14-12-8-4-5-9-13(12)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
InChIKey
MLEGMEBCXGDFQT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter