Merck
496464
Sigma-Aldrich
Isophthalsäure-bis-[4-(vinyloxy)-butylester]
96%
Synonym(e):
VEctomer® 4010 Vinylether
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,3-[CO2(CH2)4OCH=CH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.42
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.51 (lit.)
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=COCCCCOC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C20H26O6/c1-3-23-12-5-7-14-25-19(21)17-10-9-11-18(16-17)20(22)26-15-8-6-13-24-4-2/h3-4,9-11,16H,1-2,5-8,12-15H2
InChIKey
KZYBDOUJLUPBEH-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)