Merck
495891
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-2-methylpropiophenon -hydrochlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COCH(CH3)CH2N(CH3)2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
157-160 °C (lit.)
SMILES String
Cl.CC(CN(C)C)C(=O)c1ccccc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)