Merck
495190
Sigma-Aldrich
Chrom(III)-phosphat Hydrat
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Chromium phosphate hydrate
About This Item
Lineare Formel:
CrPO4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.97 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
120-140 °C (dec.) (lit.)
Dichte
2.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.[Cr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Cr.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
InChIKey
LDBQTXXLOCGMKP-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)