Wichtige Dokumente
494623
Zinksulfit Dihydrat
99.9% trace metals basis
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ZnSO3·2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
ethanol: insoluble(lit.)
SMILES String
O.O.[Zn++].[O-]S([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)