493236
Phenylessigsäure-d7
98 atom % D
Synonym(e):
Benzene-d5-acetic-d2 acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Dichte
1.136 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
InChIKey
WLJVXDMOQOGPHL-XZJKGWKKSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
269.6 °F
Flammpunkt (°C)
132.00 °C