Merck
49317
Sigma-Aldrich
Tris-[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)-phenyl]-phosphin
>90.0%
Synonym(e):
Tris-(4-(1H,1H,2H,2H-perfluoroctyl)-phenyl)-phosphin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H24F39P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1300.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
>90.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Fluorous synthesis
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1ccc(cc1)P(c2ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc2)c3ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc3
InChI
1S/C42H24F39P/c43-25(44,28(49,50)31(55,56)34(61,62)37(67,68)40(73,74)75)16-13-19-1-7-22(8-2-19)82(23-9-3-20(4-10-23)14-17-26(45,46)29(51,52)32(57,58)35(63,64)38(69,70)41(76,77)78)24-11-5-21(6-12-24)15-18-27(47,48)30(53,54)33(59,60)36(65,66)39(71,72)42(79,80)81/h1-12H,13-18H2
InChIKey
FQHAQDHIVUWHLC-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Produkt der Fluorous Technologies, Inc. Der Gebrauch dieses Produktes kann durch folgende Patente geschützt sein: US 6,156,896; US 5,859,247; US 5,777,121 und US 6,673,539.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)