493139
N-Methylformanilid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.56 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-13 °C (lit.)
Dichte
1.103 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[H][13C](=O)N(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3/i7+1
InChIKey
JIKUXBYRTXDNIY-CDYZYAPPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127.00 °C - closed cup