Merck
492604
Sigma-Aldrich
Ethylenglycol-d6
99 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
DOCD2CD2OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
Isotopenreinheit
99 atom % D
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-13 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)