Merck
490989
Sigma-Aldrich
Harnstoff-15N2
60 atom % 15N, 99% (CP)
Synonym(e):
15N-markierter Harnstoff, Karbamid-15N2, Kohlensäurediamid-15N2
About This Item
Lineare Formel:
H215NCO15NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
60 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Mol-Gew.
61.25 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)