Merck
490792
Sigma-Aldrich
Natriumnitrat-15N
10 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
Na15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
10 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
85.09 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
306 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
InChIKey
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)