Merck
489735
Sigma-Aldrich
Hydrazinsulfat-15N2 -sulfat
98 atom % 15N
Synonym(e):
15N-markiertes Hydrazinsulfat
About This Item
Lineare Formel:
H215N15NH2 · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352118
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
254 °C (lit.)
Dichte
1.391 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2][15NH2].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)/i1+1,2+1;
InChIKey
ZGCHATBSUIJLRL-AWQJXPNKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Informationen über Preise, Verfügbarkeit und Verpackungen erhalten Sie vom Kundendienst für stabile Isotope.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable