Wichtige Dokumente
487325
2-Iod-phenylisocyanat
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.633 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
Dichte
1.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Ic1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4INO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
InChIKey
VVNMGFXOVZRKQF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?