Merck
486647
Sigma-Aldrich
Dicarbonyl-(pentamethylcyclopentadienyl)-molybdän dimer
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H30Mo2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
574.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
188-194 °C (lit.)
SMILES String
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)