Merck
485276
Sigma-Aldrich
Tris-(2-methoxyphenyl)-bismut
Synonym(e):
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth
About This Item
Lineare Formel:
(CH3OC6H4)3Bi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
530.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Zusammensetzung
Bi, 37.4-41.4% EDTA titration
Eignung der Reaktion
core: bismuth
mp (Schmelzpunkt)
162-165 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccccc1[Bi](c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/3C7H7O.Bi/c3*1-8-7-5-3-2-4-6-7;/h3*2-5H,1H3;
InChIKey
VFWRGMGLLNCHIA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable