Merck
484377
Sigma-Aldrich
1,3-Bis-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl)-harnstoff
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
CC1(C)OCC(CNC(=O)NCC2COC(C)(C)O2)O1
InChI
1S/C13H24N2O5/c1-12(2)17-7-9(19-12)5-14-11(16)15-6-10-8-18-13(3,4)20-10/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H2,14,15,16)
InChIKey
RPNILTMIKUTCIE-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)