482625
(S)-(+)-6,6′-Dibrom-2,2′-dihydroxy-1,1′-binaphthyl
98%
About This Item
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +49°, c = 1.8 in THF
mp (Schmelzpunkt)
195-199 °C (lit.)
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-13-3-5-15-11(9-13)1-7-17(23)19(15)20-16-6-4-14(22)10-12(16)2-8-18(20)24/h1-10,23-24H
InChIKey
OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable