Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
481041
Titan(II)-oxid
powder, −325 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Titanmonoxid
Alle Fotos(3)
About This Item
Lineare Formel:
TiO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.87
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Qualität
deposition grade
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
Partikelgröße
−325 mesh
SMILES String
O=[Ti]
InChI
1S/O.Ti
InChIKey
OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Donald J Joseph et al.
PloS one, 14(10), e0223509-e0223509 (2019-10-11)
Many in vivo studies suggest that inhalational anesthetics can accelerate or prevent the progression of neuropathology and cognitive impairments in Alzheimer Disease (AD), but the synaptic mechanisms mediating these ambiguous effects are unclear. Here, we show that repeated exposures of