Merck
480738
Sigma-Aldrich
6-O-(tert.-Butyldimethylsilyl)-D-galactal
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]23/D +7°, c = 1.4 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O4Si/c1-12(2,3)17(4,5)16-8-10-11(14)9(13)6-7-15-10/h6-7,9-11,13-14H,8H2,1-5H3/t9-,10-,11-/m1/s1
InChIKey
HYSBQWOHQIVUQQ-GMTAPVOTSA-N
Anwendung
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)